Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,4-bensothiazin, 97 %
Produktkod. 15447538
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447538 1 g 1g
15457538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61045.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 3080-99-7 | C8H9NS | 151,23 g/mol
3,4-Dihydro-2H-1,4-bensotiazin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,4-Dihydro-2H-1,4-bensotiazin är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3080-99-7
Molekylformel C8H9NS
Molekylvikt (g/mol) 151.23
MDL-nummer MFCD04038593
InChI-nyckel YBBLSBDJIKMXNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine, 2,3-dihydro-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 thiazine, 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro, benzothiomorpholine, thiaphenomorpholine, 2,3-dihydrobenzo-1,4-thiazine, 2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazine, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-thiazine, 2h-1,4-benzothiazine,3,4-dihydro
PubChem CID 151064
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-1,4-bensotiazin
LEDER C1CSC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 151.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.