Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin-2-karbonitril, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473413
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10473413 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10265834 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29716DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 86267-86-9
Molekylformel C9H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.176
InChI-nyckel YSTANLOUKDVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carbonitrile, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-2-carbonitrile, 2h-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile,3,4-dihydro
PubChem CID 2795504
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-l,4-bensoxazin-2-karbonitril
LEDER C1C(OC2=CC=CC=C2N1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 160.18
Procent renhet 97%