Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin-6-borsyra-pinakolester, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447256
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447256 1 g 1g
15457256 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62290.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 1155264-46-2 | Molecular Formula: C14H20BNO3 | Molecular Weight: 261.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1155264-46-2
Molekylformel C14H20BNO3
Molekylvikt (g/mol) 261.13
MDL-nummer MFCD18073255
InChI-nyckel HFUHUNYUUCDCAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, acmc-2099qf, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-6-yl boronic acid pinacol ester, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazine, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine
PubChem CID 54759084
IUPAC-namn 6-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(OCCN2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 261.12
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.