Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10803011
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10803011 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10803011 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00300DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS 5735-53-5
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H9NO
Kvantitet 1 g
Synonym benzomorpholine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, akos bc-1149, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin, pubchem22677, acmc-1amxt, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine
InChI-nyckel YRLORWPBJZEGBX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COC2=CC=CC=C2N1
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin
Molekylvikt (g/mol) 135.166
PubChem CID 585096
Formel vikt 135.17
Procent renhet 97%