Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-6-ylmetylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10532842
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532842 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10292582 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10532842 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00413CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 499770-91-1
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.22
MDL-nummer MFCD04972615
InChI-nyckel ZXJOKQNPRXXPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-6-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, 2h-1,5-benzodioxepin-6-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, vxu
PubChem CID 2794995
LEDER NCC1=C2OCCCOC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-6-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-6-yl)metanamin
Formel vikt 215.68
Procent renhet 97%