Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10180232
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10180232 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10784373 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
2 options
Produktkod. 10180232
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB12798EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175136-34-2
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.192
MDL-nummer MFCD00218806
InChI-nyckel FVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine
PubChem CID 2775654
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-amin
LEDER C1COC2=C(C=C(C=C2)N)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet 97%