Läs mer
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 95%
Produktkod. 15408015
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408015 1 g 1g
15418015 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32167.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67869-90-3 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67869-90-3
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
MDL-nummer MFCD01893356
InChI-nyckel LCSVYSVGXQQHSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776388
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-karbaldehyd
LEDER C1COC2=C(C=C(C=C2)C=O)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde
Kokpunkt 120°C to 122°C
Kvantitet 1 g
Synonym 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepane-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyd
Formel vikt 178.19
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.