Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-ylboronsyra, 90+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712483
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712483 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10151112 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10294714 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13212DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 279261-89-1
Molekylformel C9H11BO4
Molekylvikt (g/mol) 193.99
MDL-nummer MFCD02681910
InChI-nyckel CSNCBPVLUIFJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl boronic acid, boronic acid,b-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-ylboronic acid, boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, pubchem7845, acmc-1crzt, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid
PubChem CID 2776398
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C2OCCCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylboronic acid
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.99