Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-ylmetylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10502852
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10502852 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10502852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13213DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylmethylamine
CAS 23475-00-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H13NO2
MDL-nummer MFCD02682040
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylmethylamine, c-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl-methylamine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl methanamine, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepan-7-ylmethylamine, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylmethyl amine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl-methylamine
InChI-nyckel MCHQABHXBPYZCT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COC2=C(C=C(C=C2)CN)OC1
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-ylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 179.219
PubChem CID 2795295
Formel vikt 179.22
Procent renhet 97%