Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-karbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652635
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10652635 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10384562 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10652635 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13204DE
Kemiska identifierare
CAS 67869-90-3
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
InChI-nyckel LCSVYSVGXQQHSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776388
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-karbaldehyd
LEDER C1COC2=C(C=C(C=C2)C=O)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carbaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepane-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyd
Formel vikt 178.19
Procent renhet 95%