Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10304332
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10304332 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10252492 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304332 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13201DA
Kemiska identifierare
CAS 20825-89-2
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.186
MDL-nummer MFCD00276310
InChI-nyckel MQSSBVLREFSMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-carboxylic acid, acmc-1crio, 7-carboxy-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid,3,4-dihydro
PubChem CID 2776383
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-karboxylsyra
LEDER C1COC2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194.19
Procent renhet 97%