Läs mer
3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10089091
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10089091 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10212592 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10089091 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13203CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 321309-38-0
Molekylformel C9H9ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 248.68
MDL-nummer MFCD02681959
InChI-nyckel ADAGPISZFDLGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-sulfonyl chloride, 2h-1,5-benzodioxepin-7-sulfonylchloride, 3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepan-7-ylchlorosulfone, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-sulfonyl chloride
PubChem CID 2776386
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin-7-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCCCO2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 248.69
Procent renhet 97%