Läs mer
3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c10-6-1-2-8-7(5-6)9-3-4-11-8/h1-2,5,9-10H,3-4H2 |
| Formel vikt | 151.0633 |