Läs mer
3,4-dihydro-2H-kromen-3-ylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10461144
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10461144 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10407432 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10417432 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10461144 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC25809DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 76727-28-1
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD04972641
InChI-nyckel UPDSWAQIQZFOLF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795460
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-kromen-3-ylmetanol
LEDER C1C(COC2=CC=CC=C21)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-chromen-3-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym chroman-3-ylmethanol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-ylmethanol, 3-hydroxymethylchroman, chroman-3-yl-methanol, chroman-3-ylmethan-1-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran 3-methanol, 2h-1-benzopyran-3-methanol,3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-methanol, 3,4-dihydro
Formel vikt 164.2
Procent renhet 97%