Läs mer
3,4-dihydro-2H-pyran-5-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10222402
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10222402 1 g 1g
10407744 5 g 5g
10351815 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10222402 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM03842DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 25090-33-9
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00085019
InChI-nyckel WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-pyran-5-karbaldehyd
LEDER C1CC(=COC1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%