Läs mer
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15229716 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15229716 5 g 5g
15219716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15229716 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 25090-33-9
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
InChI-nyckel WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
LEDER C1CC(=COC1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde
Kokpunkt 90.0°C (15.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Synonym 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.