Läs mer
3,4-Dihydro-2H-pyran, 99%
Produktkod. 11317815
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 11317815
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02731.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-87-2 | C5H8O | 84.118 g/mol
Ofta använt hydroxylskyddande reagens3,4-Dihydro-2H-pyran används som hydroxylskyddande reagens i organisk syntes. Det fungerar som en mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används för att skydda olika reaktiva funktionella grupper. Det är involverat i polymerisationsreaktionen antingen ensamt eller med omättad förening och finner tillämpning i polymerindustrier. Vidare används den vid framställningen av bicykliska föreningar av epoxidsammansmälta, haloföreningar och allenalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Mycket använt hydroxylskyddande reagens3,4-Dihydro-2H-pyran används som hydroxylskyddande reagens i organisk syntes. Det fungerar som en mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används för att skydda olika reaktiva funktionella grupper. Det är involverat i polymerisationsreaktionen antingen ensamt eller med omättad förening och finner tillämpning i polymerindustrier. Vidare används den vid framställningen av bicykliska föreningar av epoxidsammansmälta, haloföreningar och allenalkoholer.
Löslighet
Blandbar med vatten och kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-87-2
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00006558
InChI-nyckel BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydropyran, 3,4-dihydropyran, 2,3-dihydropyran, 2h-3,4-dihydropyran, 2,3-dihydro-4h-pyran, dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, dihydro, 2h-pyran, 3,4-dihydro, 5,6-dihydro-4h-pyran, dihydropyrane
PubChem CID 8080
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-pyran
LEDER C1CC=COC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-2H-pyran
Smältpunkt -70°C
Densitet 0.926
pH 7.0
Kokpunkt 85°C to 86°C
Flampunkt −15°C (5°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2376
Beilstein 103493
Löslighetsinformation Miscible with water and chloroform.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.