Läs mer
3,4-Dihydro-2H-pyran, 99 %
Beskrivning
Ofta använt hydroxylskyddande reagens3,4-Dihydro-2H-pyran används som hydroxylskyddande reagens i organisk syntes. Det fungerar som en mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används för att skydda olika reaktiva funktionella grupper. Det är involverat i polymerisationsreaktionen antingen ensamt eller med omättad förening och finner tillämpning i polymerindustrier. Vidare används den vid framställningen av bicykliska föreningar av epoxidsammansmälta, haloföreningar och allenalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Mycket använt hydroxylskyddande reagens3,4-Dihydro-2H-pyran används som hydroxylskyddande reagens i organisk syntes. Det fungerar som en mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används för att skydda olika reaktiva funktionella grupper. Det är involverat i polymerisationsreaktionen antingen ensamt eller med omättad förening och finner tillämpning i polymerindustrier. Vidare används den vid framställningen av bicykliska föreningar av epoxidsammansmälta, haloföreningar och allenalkoholer.
Löslighet
Blandbar med vatten och kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och alkoholer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-2H-pyran |
| Smältpunkt | -70 °C |
| Densitet | 0.926 |
| pH | 7.0 |
| Kokpunkt | 85 °C till 86 °C |
| Flampunkt | −15 °C (5 °F) |
| Odör | Obehagligt |
| Brytningsindex | 1.442 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN2376 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.