missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4-Dihydro-2H-pyran, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15888890
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888890 250 mL 250ml
15878890 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15888890 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8029710250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 110-87-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 84.12

Specifikationer

Smältpunkt -70°C
Densitet 0.929 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 85.5°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00006558
Kvantitet 250 mL
Synonym 3,4-Dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.