Läs mer
(3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinolin-7-yl)(trans-4-methoxycyclohexyl)methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinolin-7-yl)(trans-4-methoxycyclohexyl)methanone |
| CAS | 409345-31-9 |
| Molekylformel | C20H23NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | trans-JNJ 16259685 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO3/c1-23-17-7-4-13(5-8-17)19(22)14-6-9-18-16(11-14)12-15-3-2-10-24-20(15)21-18/h6,9,11-13,17H,2-5,7-8,10H2,1H3/t13-,17+ |
| LEDER | O=C(C1=CC2=CC3=C(OCCC3)N=C2C=C1)[C@H]4CC[C@H](OC)CC4 |
| IUPAC-namn | (3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinolin-7-yl)((1r,4r)-4-methoxycyclohexyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.4 |
| Formel vikt | 325.17 |