Läs mer
3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one, TRC
Produktkod. 30384484
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384484 500 mg
30369266 50 mg
30369785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30384484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493150500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5439-14-5
Molekylformel C8H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 148.16
LEDER O=C1CCN2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O/c11-8-4-6-10-5-2-1-3-7(10)9-8/h1-3,5H,4,6H2
Formel vikt 148.0637