Läs mer
3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 136.15 |
| Procent renhet | 97% |