Läs mer
3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10788845
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10788845 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10052514 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10788845 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60830EA
Kemiska identifierare
CAS 20348-23-6
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.154
MDL-nummer MFCD09025907
InChI-nyckel QQVXDMFULJVZLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine, 2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine, 3,4-dihydro, dihydropyridoboxazine, pubchem18891, 2h,3h,4h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine,3,4-dihydro
PubChem CID 13196538
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin
LEDER C1COC2=C(N1)N=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%