Läs mer
3,4-Dihydro-3,3-dimetylisoquinolin, TRC
Produktkod. 30135538
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135538 100 mg
30008089 10 mg
30005400 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135538 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD450720100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28460-55-1
Molekylformel C11H13N
Molekylvikt (g/mol) 159.23
Synonym 3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-isoquinoline
IUPAC-namn 3,3-dimetyl-4H-isokinolin.
LEDER CC1(C)Cc2ccccc2C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-3,3-dimethylisoquinoline
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13N/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12-11/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formel vikt 159.1048