Läs mer
3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinkarboxamid, TRC
Produktkod. 30371930
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30371930 1 g
1 options
Produktkod. 30371930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4541501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
CAS 55321-99-8
Molekylformel C5H5N3O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo-, Pyrazinamide, 3-hydroxy- (6CI), Pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo- (9CI), 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105, 3,4-Dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxamide, 3-Hydroxypyrazinamide, 3,4-Dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4(9)3-5(10)8-2-1-7-3/h1-2H,(H2,6,9)(H,8,10)
LEDER NC(=O)C1=NC=CNC1=O
IUPAC-namn 2-oxo-1H-pyrazin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Formel vikt 139.0382