Läs mer
3,4-Dihydro-3-oxopyrazin-2-karboxamid (Defluorofavipiravir), Mikromol
Produktkod. 30463602
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30463602 25 mg
1 options
Produktkod. 30463602 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3892.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3,4-Dihydro-3-oxopyrazin-2-karboxamid (Defluorofavipiravir), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
CAS 55321-99-8
Analyt- eller komponentnamn 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5H5N3O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Hydroxypyrazinamide, 3,4-Dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(=O)C1=NC=CNC1=O
Molekylvikt (g/mol) 139.11