Läs mer
3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-1-(p-methoxybenzyl)isoquinoline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-1-(p-methoxybenzyl)isoquinoline Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3.ClH/c1-21-15-6-4-13(5-7-15)10-17-16-12-19(23-3)18(22-2)11-14(16)8-9-20-17;/h4-7,11-12H,8-10H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 347.1288 |