Läs mer
3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 131426-28-3 |
| Molekylformel | C15H18N2O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6,7-Dimethoxy-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-propionic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O5/c1-17-11-8-13(21-3)12(20-2)7-10(11)16-9(15(17)19)5-6-14(18)22-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)CCC1=Nc2cc(OC)c(OC)cc2N(C)C1=O |
| IUPAC-namn | methyl 3-(6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.31 |
| Formel vikt | 306.1216 |