Läs mer
3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinepropanoic Acid |
| CAS | 132788-56-8 |
| Molekylformel | C14 H16 N2 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6,7-Dimethoxy-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O5/c1-16-10-7-12(21-3)11(20-2)6-9(10)15-8(14(16)19)4-5-13(17)18/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18) |
| LEDER | COc1cc2N=C(CCC(=O)O)C(=O)N(C)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 3-(6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.29 |
| Formel vikt | 292.1059 |