Läs mer
3,4-Dihydro-6-methoxy-7-(phenylmethoxy)-1-[[4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-isoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-6-methoxy-7-(phenylmethoxy)-1-((4-(phenylmethoxy)phenyl)methyl)-isoquinoline |
| CAS | 500577-65-1 |
| Molekylformel | C31H29NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H29NO3/c1-33-30-19-26-16-17-32-29(28(26)20-31(30)35-22-25-10-6-3-7-11-25)18-23-12-14-27(15-13-23)34-21-24-8-4-2-5-9-24/h2-15,19-20H,16-18,21-22H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc2CCN=C(Cc3ccc(OCc4ccccc4)cc3)c2cc1OCc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-7-phenylmethoxy-1-[(4-phenylmethoxyphenyl)methyl]-3,4-dihydroisoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 463.57 |
| Formel vikt | 463.2147 |