missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dihydro-6-nitro-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-6-nitro-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 22246-16-8 |
| Molekylformel | C9 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O3/c12-9-4-1-6-5-7(11(13)14)2-3-8(6)10-9/h2-3,5H,1,4H2,(H,10,12) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)CCc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-nitro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.17 |
| Formel vikt | 192.0535 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?