missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone, TRC

Produktkod. 17974765
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974765 10 g
17961935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17974765 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44954010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 889443-20-3
Molekylformel C13 H17 N O3
Molekylvikt (g/mol) 235.28
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-, 7-(4-Hydroxybutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone, Aripiprazole Related Compound B
IUPAC-namn 7-(4-hydroxybutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
LEDER OCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H17NO3/c15-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)14-12(10)9-11/h3,5,9,15H,1-2,4,6-8H2,(H,14,16)
Formel vikt 235.1208
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.