missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 889443-20-3 |
| Molekylformel | C13 H17 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-, 7-(4-Hydroxybutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-7-(4-hydroxybutoxy)-2(1H)-quinolinone, Aripiprazole Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3/c15-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)14-12(10)9-11/h3,5,9,15H,1-2,4,6-8H2,(H,14,16) |
| LEDER | OCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-(4-hydroxybutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.28 |
| Formel vikt | 235.1208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?