Läs mer
3,4-Dihydro-7-hydroxyquinolin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one |
| CAS | 22246-18-0 |
| Molekylformel | C9 H9 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy-, Carbostyril, 3,4-dihydro-7-hydroxy- (7CI,8CI), Hydrocarbostyril, 7-hydroxy- (6CI), 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Aripiprazole Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12) |
| LEDER | Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-kinolin-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vikt | 163.0633 |