Läs mer
3,4-Dihydro-7-methoxy-2H-1-naphthalenone-O-tosyloxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-7-methoxy-2H-1-naphthalenone-O-tosyloxime |
| CAS | 99833-87-1 |
| Molekylformel | C18 H19 N O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO4S/c1-13-6-10-16(11-7-13)24(20,21)23-19-18-5-3-4-14-8-9-15(22-2)12-17(14)18/h6-12H,3-5H2,1-2H3/b19-18+ |
| LEDER | COc1ccc2CCC\C(=N/OS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)\c2c1 |
| IUPAC-namn | [(E)-(7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-ylidene)amino] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.41 |
| Formel vikt | 345.1035 |