Läs mer
3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30012070
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30012070 25 mg -
30007116 2.5 mg 2.5mg
30011184 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45286025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16281-43-9
Molekylformel C11H10O5
Molekylvikt (g/mol) 222.19
Synonym 8-Hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromancarboxylic Acid
LEDER CC1Cc2ccc(C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-carboxylic Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10O5/c1-5-4-6-2-3-7(10(13)14)9(12)8(6)11(15)16-5/h2-3,5,12H,4H2,1H3,(H,13,14)
Formel vikt 222.0528