Läs mer
3,4-Dihydro Ivermectin (Mixture of Diastereomers) (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro Ivermectin (mixture of diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H76O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,25-26,28-31,33-45,49-50,52H,11,16-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,29?,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1 |
| Formel vikt | 876.5235 |
| Procent renhet | >95% |