missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dihydroagomelatine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroagomelatine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h5-7,10H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 245.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?