Läs mer
3,4-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 50545-37-4 |
| Molekylformel | C7H5NO5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-2-5(10)7(11)6(4)8(12)13/h1-3,10-11H |
| LEDER | Oc1ccc(C=O)c(c1O)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vikt | 183.0168 |