Läs mer
3,4-Dihydroxy-3-cyklobuten-1,2-diet, 98+%
Produktkod. 11429140
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429140 25 g 25g
11449140 1 g 1g
11419140 5 g 5g
11439140 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11429140 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15169.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2892-51-5 | C4H2O4 | 114,056 g/mol
3,4-dihydroxi-3-cyklobuten-1,2-dion används för att framställa dietoxicyklobutendion genom uppvärmning, farmaceutiska mellanprodukter, squaryliumfärgämnen och fotoledande squaraines; Dibutylestern används som kontaktsensibilisator vid behandling av alopeci och vårtor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-dihydroxi-3-cyklobuten-1,2-dion används för att framställa dietoxicyklobutendion genom upphettning, farmaceutiska mellanprodukter, squaryliumfärgämnen och fotoledande squaraines; Dibutylestern används som kontaktsensibilisator vid behandling av alopeci och vårtor.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2892-51-5
Molekylformel C4H2O4
Molekylvikt (g/mol) 114.056
MDL-nummer MFCD00001334
InChI-nyckel PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
PubChem CID 17913
ChEBI CHEBI:52141
IUPAC-namn 3,4-dihydroxicyklobut-3-en-1,2-dion
LEDER C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Smältpunkt >300 °C
Flampunkt 190 °C (374 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 774275
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 114.06
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.