Läs mer
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, 99%
Produktkod. 10209553 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10209553 100 g Glasflaska 100g
10675012 5 g Glasflaska 5g
10756391 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10209553 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154021000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2892-51-5 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2892-51-5
MDL-nummer MFCD00001334
InChI-nyckel PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
PubChem CID 17913
ChEBI CHEBI:52141
IUPAC-namn 3,4-dihydroxicyklobut-3-en-1,2-dion
LEDER C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Densitet 190g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H2O4
Kvantitet 100 g
Beilstein 08, IV, 2701
Fieser 04,466; 13,284; 15,296
Merck Index 15, 8897
Molekylvikt (g/mol) 114.056
Formel vikt 114.06
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.