Läs mer
3,4-Dihydroxy-3-cyklobuten-1,2-dion, TRC
Produktkod. 30387077
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387077 50 mg
30371990 500 mg
30385437 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387077 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD67906850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2892-51-5
Molekylformel C4H2O4
Molekylvikt (g/mol) 114.06
Synonym squaric acid
LEDER OC1=C(O)C(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H2O4/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H
Formel vikt 113.9953