Läs mer
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Methylgallic Acid |
| CAS | 3934-84-7 |
| Molekylformel | C8 H8 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydroxy-5-methoxy-benzoic acid, 4,5-Dihydroxy-m-anisic acid, Gallic acid 3-methyl ether, 5-Hydroxyvanillic acid, 3-Methoxygallic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O5/c1-13-6-3-4(8(11)12)2-5(9)7(6)10/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | COc1cc(cc(O)c1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4-dihydroxy-5-methoxy-benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.15 |
| Formel vikt | 184.0372 |