Läs mer
3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzoic Acid |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H,(H,11,12) |