Läs mer
(-)-3,4-Dihydroxy-alpha-methyl-L-phenylalanine sesquihydrate, 99%
Produktkod. 15432846
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432846 5 g 5g
15422846 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56704.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41372-08-1 | C10H15NO5 | 229.232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41372-08-1
Molekylformel C10H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 229.232
MDL-nummer MFCD00149280
InChI-nyckel XDJUBZFLFDODNF-PPHPATTJSA-N
Synonym methyldopa hydrate, l-methyldopa, s-2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methylpropionic acid sesquihydrate, --3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methyl-l-alanine sesquihydrate, l---alpha-methyldopa hydrate, alpha-methyl-l-dopa sesquihydrate, --3,4-dihydroxy-^a-methyl-l-phenylalanine sesquihydrate, --3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methyl-l-alanine ses, 2s-2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-methylpropanoic acid, oxamethane
PubChem CID 18530292
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxifenyl)-2-metylpropansyra;hydrat
LEDER CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-methyl-L-phenylalanine sesquihydrate
Smältpunkt >300°C
Merck Index 14,6055
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.24 (211.22 Anhydrous)
Optisk rotation −13° (c=1 in Water)
Känslighet Air and light sensitive
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.