Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihydroxi-L-fenylalanin, 98+%
Produktkod. 11463704
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463704 100 g 100g
11443704 5 g 5g
11453704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463704 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11311.22
 Begränsad artikel
I lager
3-(3,4-dihydroxyfenyl)-L-alanin (levodopa eller L-dopa), CAS # 59-92-7, är en dopamin-prekursormolekyl. | CAS: 59-92-7 | C9H11NO4 | 197,19 g/mol
3,4-dihydroxi-L-fenylalanin (DOPA) används som en celladhesionsmolekyl i serumfria kulturer av förankringsberoende däggdjursceller. Det används också som ett antikolinergt läkemedel och används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Det fungerar som en mellanprodukt i biosyntesen av andra katekolaminer (noradrenalin, epinefrin) och melanin. Det fungerar som en prekursor för dopaminprodukten av tyrosinhydroxylas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • 3-(3,4-dihydroxifenyl)-L-alanin, eller L-dopa, omvandlas till dopamin av DOPA-dekarboxylas i kroppen
  • Vid omvandling till dopamin fungerar det som en excitatorisk signalsubstans
Användningsområden
  • L-dopa är användbar i laboratoriestudier av Parkinsons för att fylla på dopamin i utarmade kretsar
  • L-dopa har också använts för laboratorieforskning om hypertoni och melanocytaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-92-7
Molekylformel C9H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 197.19
MDL-nummer MFCD00002598
InChI-nyckel WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Smältpunkt ∼295°C (decomposition)
Beilstein 2215169
Merck Index 14,5464
Löslighetsinformation Slightly soluble in water,dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol.
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Formel vikt 197.19
Känslighet Light sensitive
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.