missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dihydroxy Styrene (stabilized with BHT 1 % w/w), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxy Styrene |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h2-5,9-10H,1H2 |
| Formel vikt | 136.0524 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?