Läs mer
3',4'-Dihydroxyacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxyacetophenone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,10-11H,1H3 |
| Formel vikt | 152.0473 |