Läs mer
3,4-Dihydroxybenzaldehyd, 98 %
Produktkod. 11444603
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444603 100 g 100g
11424603 5 g 5g
11434603 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11558.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 139-85-5 | C7H6O3 | 138,122 g/mol
3,4-dihydroxibensaldehyd används som en apoptosinducerare av humana leukemiceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-dihydroxibensaldehyd används som en apoptosinducerare av humana leukemiceller.
Löslighet
Lösligt i vatten (6,3g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-85-5
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.122
MDL-nummer MFCD00003370
InChI-nyckel IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatechualdehyde, rancinamycin iv, protocatechuic aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dihydroxy, 3,4-dihydroxybenzenecarbonal, 4-formyl-1,2-dihydroxybenzene, 3,4-dihydroxy-benzaldehyde, 4-formyl-1,2-benzenediol, 1,2-dihydroxy-4-formylbenzene, unii-4pvp2hch4t
PubChem CID 8768
ChEBI CHEBI:50205
IUPAC-namn 3,4-dihydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 152 °C till 157 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 774381
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,7893
Löslighetsinformation Löslig i vatten (6,3 g/L).
Formel vikt 138.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.