Läs mer
3,4-Dihydroxybenzaldehyde-d3, TRC
Produktkod. 30382741
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382741 50 mg
30372321 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45100250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 180028-20-0
Molekylformel C7H3D3O3
Molekylvikt (g/mol) 141.14
Synonym 4,5-Dihydroxybenzaldehyde-2,3,6-D3
IUPAC-namn 2,3,6-trideuterio-4,5-dihydroxybenzaldehyde
LEDER [2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxybenzaldehyde-d3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H/i1D,2D,3D
Formel vikt 141.0505